4-Chlor-2-fluorbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1861G-100G PC1861G-500G
APOSPC1861G-100GEA 63.8 EUR
APOSPC1861G-100G APOSPC1861G-500G
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure 98%
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Schmelzpunkt: 203…208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042468
CAS-Nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR