1-Chlor-2-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1840-100G
PC1840-25G
PC1840-5G
APOSPC1840-100GEA
121
EUR
APOSPC1840-100G
APOSPC1840-25G
APOSPC1840-5G
1-Chlor-2-fluorbenzol 99%
1-Chlor-2-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄ClF Siedepunkt: 137…138 °C Schmelzpunkt: –43 °C Dichte: 1,244 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000533 CAS-Nummer: 348-51-6 EINECS: 206-476-8 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |