4-Chlor-3-fluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 219 EUR
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chlor-3-fluoranisol 98%
4-Chlor-3-fluoranisol
Formel: C₇H₆ClFO
Molekulargewicht: 160.58 g/mol
Siedepunkt: 200…204 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042570
CAS-Nummer: 501-29-1