4-Chlor-2-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1822-100G
PC1822-25G
PC1822-250G
PC1822-500G
APOSPC1822-100GEA
36.4
EUR
APOSPC1822-100G
APOSPC1822-25G
APOSPC1822-250G
APOSPC1822-500G
4-Chlor-2-fluoranilin 98%
Formel:
C₆H₅ClFN Siedepunkt: 92 °C/2mmHg Dichte: 1,311 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010625 CAS-Nummer: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...