3-Chlor-4-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chlor-4-fluoranilin 98%
3-Chlor-4-fluoranilin
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 227…228 °C
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Dichte: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 149 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III