2-Chlor-5-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1819A-25G
PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA
24.8
EUR
APOSPC1819A-25G
APOSPC1819A-5G
2-Chlor-5-fluoranilin 97%
2-Chlor-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Siedepunkt: 211 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084852 CAS-Nummer: 452-83-5 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |