2'-Chlor-4'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
PC1817M-5G PC1817M-25G PC1817M-100G
APOSPC1817M-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1817M-5G APOSPC1817M-25G APOSPC1817M-100G
2'-Chlor-4'-fluoracetophenon 98%
2'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molekulargewicht: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 110 °C/19mmHg
Dichte: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042202
CAS-Nummer: 700-35-6