4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
PC1794-1G PC1794-5G PC1794-250MG
APOSPC1794-1GEA 29 EUR
APOSPC1794-1G APOSPC1794-5G APOSPC1794-250MG
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol 99%
4-Brom-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05668981
CAS-Nummer: 50824-04-9