6-(Trifluormethyl)oxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluormethyl)oxindol 97%
6-(Trifluormethyl)oxindol
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075220
CAS-Nummer: 1735-89-3