2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 112 EUR
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 210…212 °C
Schmelzpunkt: 36…42 °C
Dichte: 1.481 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019742
CAS-Nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III