Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1707-1G
PC1707-5G
APOSPC1707-1GEA
126
EUR
APOSPC1707-1G
APOSPC1707-5G
Kalium(4-butoxyphenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formel:
C₁₀H₁₃BF₃KO Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04115755 CAS-Nummer: 850623-61-9 |