3,5-Difluor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluor-2-nitroanilin 97%
3,5-Difluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 107…107.3 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07368747
CAS-Nummer: 361-72-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III