Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat 96%
Kalium(2,4-dichlorphenyl)trifluoroborat
Formel: C₆H₃BCl₂F₃K
Schmelzpunkt: 98…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115745
CAS-Nummer: 192863-38-0