3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1700-100G PC1700-250G
APOSPC1700-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1700-100G APOSPC1700-250G
3-Chlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
Formel: C₇H₄ClF₃
Siedepunkt: 137…138 °C
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000594
CAS-Nummer: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN-Nummer: 2234
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR