Kalium(2-(methylthio)phenyl)trifluoroborat 96%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate

PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 786 EUR
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Kalium(2-(methylthio)phenyl)trifluoroborat 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KS
Schmelzpunkt: 274…276 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115773
CAS-Nummer: 850623-77-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR