3',5'-Bis(trifluormethyl)-2-chloracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 29 EUR
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluormethyl)-2-chloracetanilid 98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)-2-chloracetanilid
Formel: C₁₀H₆ClF₆NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077474
CAS-Nummer: 790-75-0