2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1670-25G
PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA
63.8
EUR
APOSPC1670-25G
APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864315 CAS-Nummer: 883543-26-8 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |