Calciumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 92.8 EUR
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Calciumtrifluormethansulfonat 98%
Calciumtrifluormethansulfonat
Formel: C₂CaF₆O₆S₂
Schmelzpunkt: 350 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143911
CAS-Nummer: 55120-75-7