Cäsiumfluorid, wasserfrei 99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 68.3 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cäsiumfluorid, wasserfrei 99,5%
Cesium fluoride
Formel: CsF
Siedepunkt: 1251 °C
Schmelzpunkt: 682 °C
Dichte: 4.115 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010960
CAS-Nummer: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III