2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G
PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1622-1G
APOSPC1622-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Schmelzpunkt: 104…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03701538 CAS-Nummer: 352535-96-7 |