3-Brom-1,1,1-trifluoraceton 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1600-25G
PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA
46.4
EUR
APOSPC1600-25G
APOSPC1600-100G
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton 97%
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Formel:
BrH₂CC(O)CF₃ Siedepunkt: 85…87 °C Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 1.839 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039237 CAS-Nummer: 431-35-6 EINECS: 207-071-9 UN-Nummer: 2924 ADR: 3+8,II |