1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
PC1599-1G
PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA
43.5
EUR
APOSPC1599-1G
APOSPC1599-5G
1-Brom-3,3,3-trifluor-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formel:
BrH₂CCH(OH)CF₃ Molekulargewicht: 192.96 g/mol Siedepunkt: 124…126 °C Dichte: 1.861 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040945 CAS-Nummer: 431-34-5 UN-Nummer: 1987 ADR: 3 III |