2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 94.4 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
Siedepunkt: 76 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 28 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153084
CAS-Nummer: 175205-82-0
UN-Nummer: 2926
ADR: 4.1+6.1,III