1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G
PC1575-25G
PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1575-100G
APOSPC1575-25G
APOSPC1575-500G
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol 99%
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
Formel:
C₆H₂BrF₃ Siedepunkt: 47…49 °C/60mmHg Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 1.767 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070738 CAS-Nummer: 138526-69-9 EINECS: 418-480-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |