1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 194 EUR
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄O
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042190
CAS-Nummer: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR