5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1556-100G
PC1556-25G
PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA
97.3
EUR
APOSPC1556-100G
APOSPC1556-25G
APOSPC1556-5G
5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin 98%
5-Brom-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039242 CAS-Nummer: 886762-08-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |