2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 259 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril 95+%
2,4-Dichlor-3-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₂Cl₂FN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658268
CAS-Nummer: 161612-68-6