Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate

PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 139 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈FNO₄
Siedepunkt: 128…130 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 46…47 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428515
CAS-Nummer: 367-80-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR