5-Brom-2,3-difluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
PC1452-100G
PC1452-25G
PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA
104
EUR
APOSPC1452-100G
APOSPC1452-25G
APOSPC1452-500G
5-Brom-2,3-difluorphenol 99%
5-Brom-2,3-difluorphenol
Formel:
C₆H₃BrF₂O Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631350 CAS-Nummer: 186590-26-1 |