3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC1447-1G
PC1447-5G
APOSPC1447-1GEA
46.4
EUR
APOSPC1447-1G
APOSPC1447-5G
3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₆F₃N₃ Schmelzpunkt: 114…118 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01719740 CAS-Nummer: 2250-53-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |