2-Fluor-N-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-2-fluoroaniline
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 215 EUR
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluor-N-methylanilin
2-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
Dichte: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00028030
CAS-Nummer: 1978-38-7