1,3-Dichlor-2-fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dichloro-3-fluoronitrobenzene
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichlor-2-fluor-4-nitrobenzol
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Siedepunkt: 88 °C/1mmHg
Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042240
CAS-Nummer: 393-79-3