2-Brom-4-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 49.3 EUR
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Brom-4-fluorphenol 97%
2-Brom-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Siedepunkt: 130…131 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Dichte: 1.717 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010614
CAS-Nummer: 496-69-5