1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene

PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol 97%
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Siedepunkt: 48…51 °C
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR