4-Brom-2-fluorbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Brom-2-fluorbiphenyl 97%
4-Brom-2-fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₈BrF
Siedepunkt: 175 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051716
CAS-Nummer: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN-Nummer: 3152
ADR: 9,II