1-Brom-4-fluorbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G
PC1420-1KG
PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA
26.1
EUR
APOSPC1420-100G
APOSPC1420-1KG
APOSPC1420-500G
1-Brom-4-fluorbenzol 99%
1-Brom-4-fluorbenzol
Formel:
C₆H₄BrF Molekulargewicht: 175 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 1.593 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000342 CAS-Nummer: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 III |