2-Chlor-1-fluor-3-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 256 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chlor-1-fluor-3-nitrobenzol
2-Chlor-1-fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112549
CAS-Nummer: 21397-07-9