3-Fluor-2-nitrobenzonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 69.6 EUR
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluor-2-nitrobenzonitril 96%
3-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864664
CAS-Nummer: 1000339-52-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III