2-Brom-4-fluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-fluoro-1-methoxybenzene
PC1397T-100G
PC1397T-250G
PC1397T-25G
APOSPC1397T-100GEA
43.5
EUR
APOSPC1397T-100G
APOSPC1397T-250G
APOSPC1397T-25G
2-Brom-4-fluoranisol 97%
2-Brom-4-fluoranisol
Formel:
C₇H₆BrFO Molekulargewicht: 205.03 g/mol Siedepunkt: 88…89 °C/7mmHg Schmelzpunkt: -27 Dichte: 1.581 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012014 CAS-Nummer: 452-08-4 |