3'-Brom-4'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1396C-10G
PC1396C-25G
APOSPC1396C-10GEA
24.8
EUR
APOSPC1396C-10G
APOSPC1396C-25G
3'-Brom-4'-fluoracetophenon 97%
3'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217.04 g/mol Siedepunkt: 150 °C/12mmHg Schmelzpunkt: 51…57 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042466 CAS-Nummer: 1007-15-4 EINECS: 213-750-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...