2'-Brom-4'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G
PC1396B-5G
PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA
101
EUR
APOSPC1396B-25G
APOSPC1396B-5G
APOSPC1396B-100G
2'-Brom-4'-fluoracetophenon 97%
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217.04 g/mol Siedepunkt: 150 °C/12mmHg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077464 CAS-Nummer: 1006-39-9 |