4-Brom-1,2-difluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 50.9 EUR
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Brom-1,2-difluorbenzol 98%
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 150…151 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,707 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000304
CAS-Nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III