1-Brom-2,3-difluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Difluorobromobenzene
PC1381-100G PC1381-25G PC1381-5G
APOSPC1381-100GEA 127 EUR
APOSPC1381-100G APOSPC1381-25G APOSPC1381-5G
1-Brom-2,3-difluorbenzol 97%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 234 °C/765mmHg
Dichte: 1.724 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 61 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061136
CAS-Nummer: 38573-88-5