4-Brom-3,5-difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1380G-5G
PC1380G-25G
PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA
72.5
EUR
APOSPC1380G-5G
APOSPC1380G-25G
APOSPC1380G-100G
4-Brom-3,5-difluoranisol 98%
4-Brom-3,5-difluoranisol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Schmelzpunkt: 26…30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143268 CAS-Nummer: 202865-61-0 |