3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC1374MP-25G PC1374MP-5G PC1374MP-100G
APOSPC1374MP-25GEA 150 EUR
APOSPC1374MP-25G APOSPC1374MP-5G APOSPC1374MP-100G
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid 97%
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆BrF₃N₂
Molekulargewicht: 255.04 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042484
CAS-Nummer: 113170-72-2