1-Brom-3-chlor-5-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1367M-100G PC1367M-25G PC1367M-5G
APOSPC1367M-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1367M-100G APOSPC1367M-25G APOSPC1367M-5G
1-Brom-3-chlor-5-fluorbenzol 98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070747
CAS-Nummer: 33863-76-2