1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1367-250G PC1367-100G PC1367-500G
APOSPC1367-250GEA 109 EUR
APOSPC1367-250G APOSPC1367-100G APOSPC1367-500G
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol 98%
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 188…194 °C
Dichte: 1,727 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051794
CAS-Nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III