2-Brom-3-fluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-fluoro-3-methylbenzene
PC1362-100G
PC1362-25G
PC1362-5G
APOSPC1362-100GEA
213
EUR
APOSPC1362-100G
APOSPC1362-25G
APOSPC1362-5G
2-Brom-3-fluortoluol 98%
2-Brom-3-fluortoluol
Formel:
C₇H₆BrF Siedepunkt: 187 °C Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458010 CAS-Nummer: 59907-13-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...