3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid 97%
3-Brom-4-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Molekulargewicht: 259.45 g/mol
Siedepunkt: 188…192 °C
Schmelzpunkt: –23…–22 °C
Dichte: 1.726 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018093
CAS-Nummer: 454-78-4
EINECS: 207-226-0