1-Nitro-2-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC1348-100G
PC1348-25G
PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA
104
EUR
APOSPC1348-100G
APOSPC1348-25G
APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluormethoxy)benzol
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Siedepunkt: 98 °C/16mmHg Flammpunkt: 80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1644-88-8 |